Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 87-118 Ekstra tunge latexhandsker med flockfor
Latexhandsker er fleksible og giver modstand mod vandbaserede kemikalier. Den forlængede manchetlængde forhindrer dråber i at bevæge sig ud over handsken og ind på huden.
Brand: Ansell 87118105
288.11 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Høj modstandsdygtighed over for vandbaserede kemikalier
- Perlemanchet for nem af-/påtagning
- Forlænget manchetlængde for slid-/rivemodstand
- Diamantgrebsmønster
- Velegnet til mange industrielle applikationer
- 100% bomuld flock foring
- AQL 0,65
Tekniske data
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Nej | |
10.5 | |
0.8 mm | |
Type A | |
Ja | |
Beaded | |
Foret | |
12 tommer |
Sort | |
Latex | |
31 mio | |
3121A | |
AKL | |
Unisex | |
100% bomuld | |
Vandbaserede kemikalier | |
320 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 87-118 Ekstra tunge latexhandsker med flockfor > 10.5
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion