Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 87-108 Heavy Duty Chemical Protection Handske
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7.5
8.5
9.5
10.5
Beskrivelse
- Høj modstandsdygtighed over for vandbaserede kemikalier
- God fleksibilitet og elasticitet forhindrer rifter
- Kloreret for at hærde og rense handskens overflade
- AQL 0,65
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Industri |
| Farve | Sort |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Gummi |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 0.0591 in. |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Produkttype | Chemical Protection Gloves |
| Størrelse | 7.5 |
| Tykkelse (engelsk) | 59 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |