Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 87-085 Lette fødevaresikre latexhandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7.5
8.5
9.5
Beskrivelse
- Til brug i områder med lav risiko
- Perlemanchet for rivemodstand og nem påtagning
- Modstandsdygtig, fleksibel og behagelig
- 100% bomuld flock foring
- AQL 0,65
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Farve | Pink (Pink) |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Latex |
| Størrelse | 7.5 |
| EN388 Standard | 2010X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | KLT |
| EN ISO 374 - 5 | Ja |
| Liner materiale | 100% bomuld |
| Vis mere |