Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty kemikalieresistente latexhandsker med hævet Diamond Grip
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Latexhandsker er flokforet med 100% bomuld for øget brugerkomfort
- Tungt design med en forlænget manchet for ekstra beskyttelse
- Manchet med perler øger rivemodstanden og sikrer nem påtagning
- 0,75 mm handsketykkelse giver kemisk og mekanisk beskyttelse
- Forhøjet picotmønster på håndflader og fingre for forbedret vådt og tørt greb
- AQL 0,65
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Farve | Gul |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Materiale | Latex |
| Størrelse | 7.5 |
| Tykkelse (engelsk) | 30 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| EN388 Standard | 3110A |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | AKLNPT |
| Vis mere |