Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty kemikalieresistente latexhandsker med hævet Diamond Grip
Handskerne har en flokfor af 100 % bomuld for komfort og en forlænget manchet for ekstra beskyttelse. Forhøjet diamantgrebsmønster forbedrer grebsegenskaberne under våde eller tørre forhold.
Brand: Ansell 87063105BP
306.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Latexhandsker er flokforet med 100% bomuld for øget brugerkomfort
- Tungt design med en forlænget manchet for ekstra beskyttelse
- Manchet med perler øger rivemodstanden og sikrer nem påtagning
- 0,75 mm handsketykkelse giver kemisk og mekanisk beskyttelse
- Forhøjet picotmønster på håndflader og fingre for forbedret vådt og tørt greb
- AQL 0,65
Tekniske data
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Fuldt tekstureret | |
10.5 | |
0.75 mm | |
Type A | |
Ja | |
100% bomuld |
Gul | |
Latex | |
30 mio | |
3110A | |
AKLNPT | |
Beaded | |
87-063 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty kemikalieresistente latexhandsker med hævet Diamond Grip > 10.5
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion