Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty kemikalieresistente latexhandsker med hævet Diamond Grip
Artikelnummer. 16110551 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7.5
8.5
9.5
10.5
Pakningsstørrelse:
12 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
16110551 9.5 12 par
16190541 7.5 -
16100551 8.5 12 par
16120551 10.5 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16110551 Leverandør Ansell Leverandørnr. 87063095BP
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handskerne har en flokfor af 100 % bomuld for komfort og en forlænget manchet for ekstra beskyttelse. Forhøjet diamantgrebsmønster forbedrer grebsegenskaberne under våde eller tørre forhold.
  • Latexhandsker er flokforet med 100% bomuld for øget brugerkomfort
  • Tungt design med en forlænget manchet for ekstra beskyttelse
  • Manchet med perler øger rivemodstanden og sikrer nem påtagning
  • 0,75 mm handsketykkelse giver kemisk og mekanisk beskyttelse
  • Forhøjet picotmønster på håndflader og fingre for forbedret vådt og tørt greb
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Farve Gul
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Materiale Latex
Størrelse 9.5
Tykkelse (engelsk) 30 mio
Tykkelse (metrisk) 0.75 mm
EN388 Standard 3110A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AKLNPT
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manchet stil Beaded
Liner materiale 100% bomuld
Serie 87-063