Beskrivelse
- Naturlig latex giver en høj grad af trækstyrke
- Bomuldsflock-for for bedst komfort
- God kemisk og mekanisk beskyttelse
- Speciel voks behandlet til vandafvisende behandling
- Fremragende fingerfærdighed og taktilitet
- Overholder FDA- og EU-fødevaresikkerhedskrav (herunder 21 CFR 177.2600)
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Industri |
| Farve | Citrongul |
| Finger Thickness (English) | 15,7 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Gummilatex |
| Palm Thickness (English) | 15,7 mil. |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Produkttype | Kemiske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 8 |
| Vis mere |