Få mere at vide
Ansell AlphaTec 87-029
Artikelnummer. 17681026 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17681026
Brand: Ansell 87029100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AlphaTec 87-029 er en letvægtsunderstøttet naturgummihandske med strikket nylonfor.
  • Godt greb i både våde og tørre omgivelser på grund af den krøllede finish.
  • Polyamid sømløs foring - Rynket naturgummi latex belægning på hånden, glat belægning på manchetten.
  • AQL 1.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE 0493∣DA ISO 374-1:2016∣DA 374:2003∣∣DA 388:2016∣EN 388:2003∣DA 420:2003 + A1:2009∣DA ISO 374-5:2016∣EN407:2020 ∣Fødevaretype: Gummi∣Kategori III∣Reach-kompatibel
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Ru
Fingertykkelse (engelsk) 0.06 in.
Fingertykkelse (metrisk) 1.52 mm
Latex fri Nej
Materiale Polyamid
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.059 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 1.50 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Industrielle handsker
Størrelse 10
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0,059 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.50 mm
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 300 mm