Beskrivelse
- Godt greb i både våde og tørre omgivelser på grund af den krøllede finish.
- Polyamid sømløs foring - Rynket naturgummi latex belægning på hånden, glat belægning på manchetten.
- AQL 1.5
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE 0493∣DA ISO 374-1:2016∣DA 374:2003∣∣DA 388:2016∣EN 388:2003∣DA 420:2003 + A1:2009∣DA ISO 374-5:2016∣EN407:2020 ∣Fødevaretype: Gummi∣Kategori III∣Reach-kompatibel |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Udvendig finish | Ru |
| Fingertykkelse (engelsk) | 0.06 in. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 1.52 mm |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Polyamid |
| Vis mere |