Få mere at vide
Ansell AlphaTec 87-029
Artikelnummer. 17651026 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17651026 7
17661026 8
17671026 9
17681026 10
17691026 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17651026 Leverandør Ansell Leverandørnr. 87029070
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AlphaTec 87-029 er en letvægtsunderstøttet naturgummihandske med strikket nylonfor.
  • Godt greb i både våde og tørre omgivelser på grund af den krøllede finish.
  • Polyamid sømløs foring - Rynket naturgummi latex belægning på hånden, glat belægning på manchetten.
  • AQL 1.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE 0493∣DA ISO 374-1:2016∣DA 374:2003∣∣DA 388:2016∣EN 388:2003∣DA 420:2003 + A1:2009∣DA ISO 374-5:2016∣EN407:2020 ∣Fødevaretype: Gummi∣Kategori III∣Reach-kompatibel
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Ru
Finger Thickness (English) 0.06 in.
Fingertykkelse (metrisk) 1.52 mm
Latex fri Nej
Materiale Polyamid
Palm Thickness (English) 0.059 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 1.50 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Industrielle handsker
Størrelse 7
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0,059 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.50 mm
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 300 mm