Description
EPDM (Diene Ethylene Propylene) gummi isolator box handsker fremstillet af førsteklasses hvidt FDA-godkendt materiale med sort foring til registrering af brud.
- Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\3100
- Ideelle anvendelser: elektronik, lægemidler
- Materiale af høj kvalitet, i overensstemmelse med FDA CFR21
- Designet til gentagen autoklavesterilisering (op til 50 gange), hvilket reducerer behovet for udskiftning af handsker
- Komfortabel og fingernem med stor taktil følsomhed
- Modstandsdygtig over for hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
- Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
- Tåler temperaturer op til 130 °C til gentagen sterilisering
- Halogenfri: egnet til bortskaffelse ved forbrænding
- Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
Specifications
Specifications
| Farve | Hvid |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | EPDM |
| Produkttype | Isolator, RABS handsker |
| Størrelse | 9.5 |
| Temperatur (metrisk) Maks | 130 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 0.020 in. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Lægemidler, elektronik |
| Show More |