Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602 Isolator Box Handsker
Artikelnummer. 15556244 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9.5
11
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Portstørrelse (metrisk) unitSize
15556244 9.5 300 mm 1 par
15506244 11 203 mm 1 par
15516244 9.5 203 mm 1 par
15526244 11 250 mm 1 par
15536244 9.5 250 mm 1 par
15546244 11 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15556244 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 85602095
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dobbeltlags bruddetektionssystem har unikt hvidt materiale på en sort foring. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves giver øget komfort og beskyttelse på kritiske områder.
EPDM (Diene Ethylene Propylene) gummi isolator box handsker fremstillet af førsteklasses hvidt FDA-godkendt materiale med sort foring til registrering af brud.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\3100
  • Ideelle anvendelser: elektronik, lægemidler
  • Materiale af høj kvalitet, i overensstemmelse med FDA CFR21
  • Designet til gentagen autoklavesterilisering (op til 50 gange), hvilket reducerer behovet for udskiftning af handsker
  • Komfortabel og fingernem med stor taktil følsomhed
  • Modstandsdygtig over for hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
  • Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
  • Tåler temperaturer op til 130 °C til gentagen sterilisering
  • Halogenfri: egnet til bortskaffelse ved forbrænding
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale EPDM
Produkttype Isolator, RABS handsker
Størrelse 9.5
Temperatur (metrisk) Maks 130 °C
Tykkelse (engelsk) 0.020 in.
Tykkelse (metrisk) 0.5 mm
Til brug med (applikation) Lægemidler, elektronik
Greb design Glat
Emballagetype Boks
Portstørrelse (metrisk) 300 mm
Modstandsdygtig overfor Hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
Serie 85-602
Længde (metrisk) 800 mm