Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602 Isolator Box Handsker
Dobbeltlags bruddetektionssystem har unikt hvidt materiale på en sort foring. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves giver øget komfort og beskyttelse på kritiske områder.
Brand: Ansell™ 85602110
9057.84 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
EPDM (Diene Ethylene Propylene) gummi isolator box handsker fremstillet af førsteklasses hvidt FDA-godkendt materiale med sort foring til registrering af brud.- Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\3100
- Ideelle anvendelser: elektronik, lægemidler
- Materiale af høj kvalitet, i overensstemmelse med FDA CFR21
- Designet til gentagen autoklavesterilisering (op til 50 gange), hvilket reducerer behovet for udskiftning af handsker
- Komfortabel og fingernem med stor taktil følsomhed
- Modstandsdygtig over for hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
- Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
- Tåler temperaturer op til 130 °C til gentagen sterilisering
- Halogenfri: egnet til bortskaffelse ved forbrænding
- Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
Tekniske data
Hvid | |
Ja | |
Isolator, RABS handsker | |
130 °C | |
0.5 mm | |
Glat | |
300 mm | |
85-602 |
Ambidekstrøs | |
EPDM | |
11 | |
0.020 in. | |
Lægemidler, elektronik | |
Boks | |
Hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier | |
800 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602 Isolator Box Handsker >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion