Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602 Isolator Box Handsker
Dobbeltlags bruddetektionssystem har unikt hvidt materiale på en sort foring. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves giver øget komfort og beskyttelse på kritiske områder.
Brand:  Ansell™ 85600095
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15516244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13145.00 DKK
    8779.91 DKK / 1 par
    Spare 4365.09 DKK
    33% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
EPDM (Diene Ethylene Propylene) gummi isolator box handsker fremstillet af førsteklasses hvidt FDA-godkendt materiale med sort foring til registrering af brud.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\3100
  • Ideelle anvendelser: elektronik, lægemidler
  • Materiale af høj kvalitet, i overensstemmelse med FDA CFR21
  • Designet til gentagen autoklavesterilisering (op til 50 gange), hvilket reducerer behovet for udskiftning af handsker
  • Komfortabel og fingernem med stor taktil følsomhed
  • Modstandsdygtig over for hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
  • Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
  • Tåler temperaturer op til 130 °C til gentagen sterilisering
  • Halogenfri: egnet til bortskaffelse ved forbrænding
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Hvid
Ja
Isolator, RABS handsker
130 °C
0.5 mm
Glat
203 mm
85-600
Ambidekstrøs
EPDM
9.5
0.020 in.
Lægemidler, elektronik
Boks
Hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
800 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602 Isolator Box Handsker >