Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator Box Handsker
Artikelnummer. p-6970085 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9.5
11
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15506234
Brand: Ansell™ 85501110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Materiale af høj kvalitet, i overensstemmelse med FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves er ideelle til øget komfort og beskyttelse på kritiske områder.
Tungvægts EPDM (Diene Ethylene Propylene) gummiisolatorbokshandsker fremstillet af førsteklasses FDA-godkendt materiale, som reducerer antallet af nødvendige handskeskift.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Ideelle anvendelser: elektronik, lægemidler
  • Designet til gentagen autoklavesterilisering (op til 50 gange), hvilket reducerer behovet for udskiftning af handsker
  • Komfortabel og fingernem med stor taktil følsomhed
  • Modstandsdygtig over for hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
  • Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
  • Tåler temperaturer op til 130 °C til gentagen sterilisering
  • Halogenfri: egnet til bortskaffelse ved forbrænding
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Black
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale EPDM
Produkttype Isolator, RABS Gloves
Størrelse 11
Temperatur (metrisk) Maks 130°C
Tykkelse (engelsk) 0.024 in.
Tykkelse (metrisk) 0.6 mm
Til brug med (applikation) Pharmaceuticals, electronics
Greb design Smooth
Emballagetype Case
Portstørrelse (metrisk) 203 mm
Modstandsdygtig overfor Hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
Serie 85-501
Længde (metrisk) 800 mm