Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator Box Handsker
Artikelnummer. 31980730 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9.5
11
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Portstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
31980730 9.5 203 mm -
15506234 11 203 mm 1 par
31980715 11 203 mm -
15516234 9.5 203 mm 1 par
31980714 11 250 mm -
15546234 11 250 mm 1 par
31980718 9.5 250 mm -
15556234 9.5 250 mm 1 par
31980728 11 300 mm -
15586234 11 300 mm 1 par
31980716 9.5 300 mm -
15596234 9.5 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 31980730 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 85501095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101736.01 DKK
    77910.32 DKK / 10 par
    Spare 23825.69 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Materiale af høj kvalitet, i overensstemmelse med FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves er ideelle til øget komfort og beskyttelse på kritiske områder.
Tungvægts EPDM (Diene Ethylene Propylene) gummiisolatorbokshandsker fremstillet af førsteklasses FDA-godkendt materiale, som reducerer antallet af nødvendige handskeskift.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Ideelle anvendelser: elektronik, lægemidler
  • Designet til gentagen autoklavesterilisering (op til 50 gange), hvilket reducerer behovet for udskiftning af handsker
  • Komfortabel og fingernem med stor taktil følsomhed
  • Modstandsdygtig over for hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
  • Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
  • Tåler temperaturer op til 130 °C til gentagen sterilisering
  • Halogenfri: egnet til bortskaffelse ved forbrænding
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale EPDM
Produkttype Isolator, RABS handsker
Størrelse 9.5
Temperatur (metrisk) Maks 130 °C
Tykkelse (engelsk) 0.024 in.
Tykkelse (metrisk) 0.6 mm
Til brug med (applikation) Lægemidler, elektronik
Greb design Glat
Emballagetype Boks
Portstørrelse (metrisk) 203 mm
Modstandsdygtig overfor Hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
Serie 85-501
Længde (metrisk) 800 mm