Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator Box Handsker
Artikelnummer. 15596234 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9.5
11
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Portstørrelse (metrisk) unitSize
15596234 9.5 300 mm 1 par
15506234 11 203 mm 1 par
15516234 9.5 203 mm 1 par
15546234 11 250 mm 1 par
15556234 9.5 250 mm 1 par
15586234 11 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15596234 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 85505095
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Materiale af høj kvalitet, i overensstemmelse med FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves er ideelle til øget komfort og beskyttelse på kritiske områder.
Tungvægts EPDM (Diene Ethylene Propylene) gummiisolatorbokshandsker fremstillet af førsteklasses FDA-godkendt materiale, som reducerer antallet af nødvendige handskeskift.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Ideelle anvendelser: elektronik, lægemidler
  • Designet til gentagen autoklavesterilisering (op til 50 gange), hvilket reducerer behovet for udskiftning af handsker
  • Komfortabel og fingernem med stor taktil følsomhed
  • Modstandsdygtig over for hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
  • Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
  • Tåler temperaturer op til 130 °C til gentagen sterilisering
  • Halogenfri: egnet til bortskaffelse ved forbrænding
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale EPDM
Produkttype Isolator, RABS handsker
Størrelse 9.5
Temperatur (metrisk) Maks 130 °C
Tykkelse (engelsk) 0.024 in.
Tykkelse (metrisk) 0.6 mm
Til brug med (applikation) Lægemidler, elektronik
Greb design Glat
Emballagetype Boks
Portstørrelse (metrisk) 300 mm
Modstandsdygtig overfor Hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
Serie 85-505
Længde (metrisk) 800 mm