Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Handsker
Artikelnummer. 31980724 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9.5
11
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Portstørrelse (metrisk) unitSize
31980724 11 203 mm -
15586224 11 203 mm 1 par
31980713 9.5 203 mm -
15596224 9.5 203 mm 1 par
31980748 11 250 mm -
15526234 11 250 mm 1 par
31980719 9.5 250 mm -
15536234 9.5 250 mm 1 par
31980725 11 300 mm -
15566234 11 300 mm 1 par
15576234 9.5 300 mm 1 par
31980756 9.5 300 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 31980724 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 85500110
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Materiale af høj kvalitet, i overensstemmelse med FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves er designet til øget komfort og beskyttelse i kritiske områder.
  • Ideelle anvendelser: elektronik, lægemidler
  • Designet til gentagen autoklavesterilisering (op til 50 gange), hvilket reducerer behovet for udskiftning af handsker
  • Komfortabel og fingernem med stor taktil følsomhed
  • Modstandsdygtig over for hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
  • Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
  • Tåler temperaturer op til 130 °C til gentagen sterilisering
  • Halogenfri: egnet til bortskaffelse ved forbrænding
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Sort
    Hånd Ambidekstrøs
    Latex fri Ja
    Materiale EPDM
    Produkttype Isolator, RABS handsker
    Størrelse 11
    Temperatur (metrisk) Maks 130 °C
    Tykkelse (engelsk) 0,016 tommer.
    Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
    Til brug med (applikation) Lægemidler, elektronik
    Greb design Glat
    Emballagetype Boks
    Portstørrelse (metrisk) 203 mm
    Modstandsdygtig overfor Hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
    Serie 85-500
    Længde (metrisk) 800 mm