Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Handsker
Artikelnummer. 15576234 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9.5
11
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15576234
Brand: Ansell™ 85504095
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Materiale af høj kvalitet, i overensstemmelse med FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves er designet til øget komfort og beskyttelse i kritiske områder.
  • Ideelle anvendelser: elektronik, lægemidler
  • Designet til gentagen autoklavesterilisering (op til 50 gange), hvilket reducerer behovet for udskiftning af handsker
  • Komfortabel og fingernem med stor taktil følsomhed
  • Modstandsdygtig over for hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
  • Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
  • Tåler temperaturer op til 130 °C til gentagen sterilisering
  • Halogenfri: egnet til bortskaffelse ved forbrænding
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Sort
    Hånd Ambidekstrøs
    Latex fri Ja
    Materiale EPDM
    Produkttype Isolator, RABS handsker
    Størrelse 9.5
    Temperatur (metrisk) Maks 130 °C
    Tykkelse (engelsk) 0,016 tommer.
    Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
    Til brug med (applikation) Lægemidler, elektronik
    Greb design Glat
    Emballagetype Boks
    Portstørrelse (metrisk) 300 mm
    Modstandsdygtig overfor Hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
    Serie 85-504
    Længde (metrisk) 800 mm