Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 Isolator Box Handsker
Artikelnummer. 31980759 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9.5
11
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Portstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
31980759 11 203 mm -
15586214 11 203 mm 1 par
31980736 9.5 203 mm -
15596214 9.5 203 mm 1 par
15526224 11 250 mm 1 par
31980755 11 250 mm -
31980749 9.5 250 mm -
15536224 9.5 250 mm 1 par
31980729 11 300 mm -
15566224 11 300 mm 1 par
15576224 9.5 300 mm 1 par
31980731 9.5 300 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 31980759 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 85301110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70109.24 DKK
    53690.26 DKK / 10 par
    Spare 16418.98 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Designet til høj modstand mod koncentrerede syrer og baser. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Handsker for øget komfort og beskyttelse i kritiske områder.
Tung vægt chlorsulfoneret polyethylen (CSPE) syntetisk gummi (CSM ) isolatorbokshandsker for øget komfort og beskyttelse i kritiske miljøer.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Blødt, fleksibelt materiale designet til brugervenlighed
  • Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
  • Tåler temperaturer op til 120 °C
  • Hvid farve for nem påvisning af forurening
  • Øget tykkelse (0,6 mm) for øget holdbarhed
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
  • Ideelle anvendelser: lægemidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Elfenben
Hånd Ambidextrøs
Latex fri Ja
Materiale CSM
Produkttype Isolatorhandsker
Størrelse 11
Temperatur (metrisk) Maks 120 °C
Tykkelse (metrisk) 0.6 mm
Til brug med (applikation) Medicinalvarer
Portstørrelse (metrisk) 203 mm
Modstandsdygtig overfor Koncentrerede syrer og baser
Serie 85-301
Længde (metrisk) 800 mm