Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 Isolator Box Handsker
Artikelnummer. 15566224 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9.5
11
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15566224
Brand: Ansell™ 85305110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til høj modstand mod koncentrerede syrer og baser. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Handsker for øget komfort og beskyttelse i kritiske områder.
Tung vægt chlorsulfoneret polyethylen (CSPE) syntetisk gummi (CSM ) isolatorbokshandsker for øget komfort og beskyttelse i kritiske miljøer.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Blødt, fleksibelt materiale designet til brugervenlighed
  • Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
  • Tåler temperaturer op til 120 °C
  • Hvid farve for nem påvisning af forurening
  • Øget tykkelse (0,6 mm) for øget holdbarhed
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
  • Ideelle anvendelser: lægemidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Elfenben
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale CSM
Produkttype Isolator, RABS handsker
Størrelse 11
Temperatur (metrisk) Maks 120 °C
Tykkelse (engelsk) 0.024 in.
Tykkelse (metrisk) 0.6 mm
Til brug med (applikation) Medicinalvarer
Greb design Glat
Emballagetype Boks
Portstørrelse (metrisk) 300 mm
Modstandsdygtig overfor Koncentrerede syrer og baser
Serie 85-305
Længde (metrisk) 800 mm