Beskrivelse
Tung vægt chlorsulfoneret polyethylen (CSPE) syntetisk gummi (CSM ) isolatorbokshandsker for øget komfort og beskyttelse i kritiske miljøer.
- Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
- Blødt, fleksibelt materiale designet til brugervenlighed
- Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
- Tåler temperaturer op til 120 °C
- Hvid farve for nem påvisning af forurening
- Øget tykkelse (0,6 mm) for øget holdbarhed
- Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
- Ideelle anvendelser: lægemidler
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Elfenben |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | CSM |
| Produkttype | Isolator, RABS handsker |
| Størrelse | 11 |
| Temperatur (metrisk) Maks | 120 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 0.024 in. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Medicinalvarer |
| Vis mere |