Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-735
Artikelnummer. 15813417 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15813417 7 Pakke med 6
15823417 8 Pakke med 6
15833417 9 Pakke med 6
15843417 10 Pakke med 6
15853417 11 Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Nogle handsker kan indeholde ingredienser, som er kendt for at være en mulig årsag til allergi hos sensibiliserede personer, som kan udvikle irriterende og/eller allergiske kontaktreaktioner. Hvis der skulle opstå allergiske reaktioner, søg straks lægehjælp. For mere information, kontakt venligst Ansell .
Artikelnummer. 15813417 Leverandør Ansell Leverandørnr. 58735070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1298.00 DKK
    814.66 DKK / Pakke med 6
    Spare 483.34 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Nogle handsker kan indeholde ingredienser, som er kendt for at være en mulig årsag til allergi hos sensibiliserede personer, som kan udvikle irriterende og/eller allergiske kontaktreaktioner. Hvis der skulle opstå allergiske reaktioner, søg straks lægehjælp. For mere information, kontakt venligst Ansell .
Vælg ikke mellem kemisk eller skærebeskyttelse, hav begge dele!
  • Nitrilbarriere giver avanceret kemisk beskyttelse mod mange hyppigt anvendte kemikalier
  • INTERCEPT™ Cut Resistance Technology giver ISO C skærebeskyttelse
  • ANSELL GRIP™ Teknologi til håndtering af våde eller olieagtige dele, der giver øget fingerfærdighed, greb og komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/compliance EN388:2016; EN_ISO_374-5:2016:]; EN_ISO_374-1:2016; EF 1935/2004; EC2023/2006; tysk Rec. Food Comm; EN1149
Klassifikation Kategori III
Belagt område 1. lag fuldbelagt, 2. lag palmebelagt
Manchet materiale Nitril
Oversigt Avanceret kemisk beskyttelse sammen med et fantastisk niveau af skærebeskyttelse.
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grøn
Bedømmelse af skæremodstand Niveau C
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Nitril
Finger Thickness (English) 71 mil
Fingertykkelse (metrisk) 1.8 mm
Grad Industri
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Laboratorie
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 71 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 1.8 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Chem Cut Nitril Handske
Størrelse 7
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0,039 tommer
Tykkelse (metrisk) 1.8 mm
Finger stil ANSELL GRIP™ Teknologi
Til brug med (applikation) Kemisk / flydende beskyttelse
Til brug med (udstyr) Kemisk / flydende beskyttelse
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Handske
Hem farve Grøn
Liner materiale AFHYGGE garn
Foring Hi-Viz AFLYSNING Liner
Model- 58-735
Emballagetype Masterpolybag 6 par
Palm Type Palm dyppet, Ansell GRIP teknologi
Portstørrelse (engelsk) 5,63 tommer.
Portstørrelse (metrisk) 143 mm
Modstandsdygtig overfor AJKLMNOPT
Serie AlphaTec 58-serien
Tear Rating 3
Dimensioner (L x B) 350 x 102 mm
Længde (engelsk) 13,78 tommer
Længde (metrisk) 350 mm
Bredde (engelsk) 5,62 tommer.
Bredde (metrisk) 143 mm
Vægt (engelsk) 2,54 oz.
Vægt (metrisk) 72 g
Vis mere Vis mindre
Opgivne data om kemikalieresistens er kun blevet vurderet under laboratorieforhold fra prøver taget fra håndfladen og vedrører kun det testede kemikalie. Det kan være anderledes, hvis det bruges i en blanding.For handsker, der er lig med eller længere end 400 mm, er kemikalieresistensdataene baseret på prøver, der er taget, 80 mm fra enden af manchetten. De kemikalieresistensdata afspejler muligvis ikke den faktiske beskyttelsesvarighed på arbejdspladsen og differentieringen mellem blandinger og rene kemikalier. Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnede til den påtænkte anvendelse, da forholdene på arbejdspladsen kan afvige fra typetesten afhængig af temperatur, slid og nedbrydning. Når de bruges, kan beskyttelseshandsker give mindre modstand mod det farlige kemikalie på grund af ændringer i fysiske egenskaber. Bevægelser, fastlåsning, gnidning, nedbrydning forårsaget af den kemiske kontakt osv. kan reducere den faktiske brugstid betydeligt. For ætsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor at overveje ved valg af kemikalieresistente handsker.1. Inden brug skal du inspicere handskerne for eventuelle defekter eller ufuldkommenheder såsom huller, huller og rifter. Hvis handskerne bliver revet i stykker eller punkteret under brug, skal de bortskaffes med det samme. Hvis du er i tvivl, så brug ikke handskerne, få et nyt par.2. Vend ikke handskerne om3. Det er vigtigt at holde alle kemikalier fra kontakt med huden, selvom de menes at være harmløse.4. Undgå at bære handsker, som er snavsede på indersiden - de kan irritere huden, forårsage dermatitis eller værre.5. Kontaminerede handsker skal rengøres eller vaskes før fjernelse.6. Sørg for, at kemikalierne ikke kan trænge ind via manchetten.7. Handsker, som har et riveniveau på 1 eller derover (iht. EN 388) bør ikke anvendes til beskyttelse mod takkede klinger, eller når der er risiko for sammenfiltring med bevægelige maskindele.8. Handskerne må ikke komme i kontakt med åben ild.9. Handsker må ikke anvendes til beskyttelse mod ioniserende stråling eller til brug i indeslutninger.10. Ikke alle handsker, der er egnede til kontakt med fødevarer, må bruges mod alle fødevarer. Nogle handsker kan vise overdreven migration mod visse typer fødevarer. For at vide, hvilke restriktioner der gælder, og til hvilke specifikke fødevarer handskerne kan bruges, bedes du indhente råd hos Ansell eller konsultere Ansell Fødevareoverensstemmelseserklæring. 11. Hvis handsker bruges i eksplosive miljøer, skal du sikre dig, at de opfylder EN 16350-kravene. Personer, der bærer disse handsker, skal jordes korrekt, f.eks. ved at bære passende fodtøj& tøj. Advarsel: handskerne må ikke pakkes ud, åbnes, justeres eller fjernes, mens de er i brandfarlige eller eksplosive atmosfærer. Handskernes elektrostatiske egenskaber kan blive negativt påvirket af ældning, slid, forurening og beskadigelse og er muligvis ikke tilstrækkelige til iltberigede brændbare atmosfærer, hvor yderligere vurderinger er nødvendige