Beskrivelse
Giver fingerfærdighed med modstand mod snit, punkteringer og afskrabninger samt petrokemikalier, olier, fedtstoffer, pesticider og andre landbrugskemikalier
- Kemisk resistent
- Materiale fuldbelagte nitrilhandsker
- Tykkelse: 11 mil
- Præget grebsoverflade for overlegent våd- og oliegreb
- Rød med sort belægning
- Komfortabelt design reducerer træthed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 177-2600 |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Grøn, Grå |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 0.045 in. |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 1.15 mm |
| Produkttype | Chemical-resistant Gloves |
| Størrelse | 11 |
| Tykkelse (engelsk) | 0.045 in. |
| Vis mere |