Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-535B Series Nitril Immersion Handsker
Gør det muligt for brugere at håndtere våde eller olieagtige genstande med mindre grebskraft og mere kontrol. Den patenterede Ansell Grip TechnologyTM sikrer, at belægningspolymeren ikke trænger ind i foringen under fremstillingen, hvilket reducerer sandsynligheden for kemisk lækage på huden markant.
Brand:  Ansell 58535B090
409.35 DKK valid until 2025-10-31
Use promo code "24133" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11796703
  • 618.00 DKK / 6 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Giver fingerfærdighed med modstand mod snit, punkteringer og afskrabninger samt petrokemikalier, olier, fedtstoffer, pesticider og andre landbrugskemikalier
  • Kemisk resistent
  • Materiale fuldbelagte nitrilhandsker
  • Tykkelse: 11 mil
  • Præget grebsoverflade for overlegent våd- og oliegreb
  • Rød med sort belægning
  • Komfortabelt design reducerer træthed
Den patenterede Ansell Greb Technology™ sikrer, at belægningspolymeren ikke trænger ind i den strikkede foring under fremstillingen. Belægningen er derfor ensartet og sund, hvilket reducerer sandsynligheden for kemisk lækage på huden markant. Fås i to længder 305mm og 355mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
FDA 21 CFR 177-2600
Ja
9
0.33 mm
Handske
58-535
35.5 cm
Grøn, Sort
Nitril
13 mio
Kemiske anlæg og transport, kemisk behandling, olieraffinering og petrokemikalier, rengøring og affedtning, eksponering for kemikalier, opløsningsmidler, farlige væsker, PVC-cementer eller stillestående vand, rengørings- og vedligeholdelsesarbejde
Strik foret akryl
14''
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 58-535B Series Nitril Immersion Handsker > 14'' (35,5 cm) lang; Størrelse: 9