Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-535B Series Nitril Immersion Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
Beskrivelse
Giver fingerfærdighed med modstand mod snit, punkteringer og afskrabninger samt petrokemikalier, olier, fedtstoffer, pesticider og andre landbrugskemikalier
- Kemisk resistent
- Materiale fuldbelagte nitrilhandsker
- Tykkelse: 11 mil
- Præget grebsoverflade for overlegent våd- og oliegreb
- Rød med sort belægning
- Komfortabelt design reducerer træthed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 177-2600 |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Grøn, Grå |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Produkttype | Chemical-resistant Gloves |
| Størrelse | 7 |
| Handske manchet stil | Handske |
| Liner materiale | Akryl |
| Mængde | 6 par |
| Vis mere |