Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-535B Series Nitril Immersion Handsker
Artikelnummer. 11786703 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11786703 8 6 par
11766703 11 6 par
11776703 7 6 par
11796703 9 6 par
11756703 10 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11786703 Fornitore Ansell N. del fornitore 58535B080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Gør det muligt for brugere at håndtere våde eller olieagtige genstande med mindre grebskraft og mere kontrol. Den patenterede Ansell Grip TechnologyTM sikrer, at belægningspolymeren ikke trænger ind i foringen under fremstillingen, hvilket reducerer sandsynligheden for kemisk lækage på huden markant.
Giver fingerfærdighed med modstand mod snit, punkteringer og afskrabninger samt petrokemikalier, olier, fedtstoffer, pesticider og andre landbrugskemikalier
  • Kemisk resistent
  • Materiale fuldbelagte nitrilhandsker
  • Tykkelse: 11 mil
  • Præget grebsoverflade for overlegent våd- og oliegreb
  • Rød med sort belægning
  • Komfortabelt design reducerer træthed
Den patenterede Ansell Greb Technology™ sikrer, at belægningspolymeren ikke trænger ind i den strikkede foring under fremstillingen. Belægningen er derfor ensartet og sund, hvilket reducerer sandsynligheden for kemisk lækage på huden markant. Fås i to længder 305mm og 355mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 177-2600
Applikationer Industrial
Farve Grøn, Grå
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Produkttype Chemical-resistant Gloves
Størrelse 8
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Akryl
Mængde 6 par
Serie 58-535B
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.