Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 58-530W Series Nitril Immersion Handsker
Anbefales til indendørs applikationer. Gør det muligt for brugere at håndtere våde eller olieagtige genstande med mindre grebskraft og mere kontrol. Den patenterede Ansell Grip TechnologyTM sikrer, at belægningspolymeren ikke trænger ind i foringen under fremstillingen for at forhindre sandsynligheden for kemisk lækage på huden.
Brand: Ansell™ 58530W110
403.66 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24297" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Nitrilpolymerbelægning reducerer kemisk lækage på huden
- Til indendørs applikationer
- Nylon liner
- Gauntlet manchet
- Havgrøn skal, antracitgrå dip farve
Tekniske data
Nitril | |
Nitril | |
11 | |
Handske | |
Hvid Nylon | |
Kemisk resistens |
Nitril | |
Nedsænkningshandsker | |
58-530W | |
Nylon | |
6 par | |
58-530W |