Beskrivelse
- Nitrilpolymerbelægning reducerer kemisk lækage på huden
- Til indendørs applikationer
- Nylon liner
- Gauntlet manchet
- Havgrøn skal, antracitgrå dip farve
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Manchet materiale | Nitril |
| Applikationer | Industrial |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Grøn, Grå |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 10 |
| Handske manchet stil | Handske |
| Vis mere |