Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 58-530B Series Nitril Immersion Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8004904 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
Artikelnummer. 12659731
Brand: Ansell™ 58530B110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør det muligt for brugere at håndtere våde eller olieagtige genstande med mindre grebskraft og mere kontrol. Den patenterede Ansell Grip TechnologyTM sikrer, at belægningspolymeren ikke trænger ind i foringen under fremstillingen, hvilket reducerer sandsynligheden for kemisk lækage på huden markant.
  • Nitrilpolymerbelægning reducerer kemisk lækage på huden
  • Til indendørs applikationer
  • Nylon liner
  • Gauntlet manchet
  • Havgrøn skal, antracitgrå dip farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Manchet materiale Nitril
Applikationer Industrial
Farve Grøn, Grå
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.045 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 1.15 mm
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 11
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Akryl
Foring Sort akryl
Mængde 6 par
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 58-530B