Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 58-530B Series Nitril Immersion Handsker
Artikelnummer. 12669731 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
Artikelnummer. 12669731
Brand: Ansell™ 58530B070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør det muligt for brugere at håndtere våde eller olieagtige genstande med mindre grebskraft og mere kontrol. Den patenterede Ansell Grip TechnologyTM sikrer, at belægningspolymeren ikke trænger ind i foringen under fremstillingen, hvilket reducerer sandsynligheden for kemisk lækage på huden markant.
  • Nitrilpolymerbelægning reducerer kemisk lækage på huden
  • Til indendørs applikationer
  • Nylon liner
  • Gauntlet manchet
  • Havgrøn skal, antracitgrå dip farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Manchet materiale Nitril
Applikationer Industrial
Farve Grøn, Grå
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.045 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 1.15 mm
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 7
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Akryl
Foring Sort akryl
Mængde 6 par
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 58-530B