Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-530B Series Nitril Immersion Handsker
Product Code. 12649731 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Størrelse:
7
8
9
10
11
Unit Size:
6 par
Product Code. 12649731
Brand: Ansell™ 58530B100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Gør det muligt for brugere at håndtere våde eller olieagtige genstande med mindre grebskraft og mere kontrol. Den patenterede Ansell Grip TechnologyTM sikrer, at belægningspolymeren ikke trænger ind i foringen under fremstillingen, hvilket reducerer sandsynligheden for kemisk lækage på huden markant.
  • Nitrilpolymerbelægning reducerer kemisk lækage på huden
  • Til indendørs applikationer
  • Nylon liner
  • Gauntlet manchet
  • Havgrøn skal, antracitgrå dip farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale bagpå Nitril
Manchet materiale Nitril
Applikationer Industrial
Farve Grøn, Grå
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.045 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 1.15 mm
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 10
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Akryl
Foring Sort akryl
Mængde 6 par
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 58-530B