Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 58-530B Series Nitril Immersion Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
Beskrivelse
- Væske- og kemikaliebeskyttelseshandsker
- Inkorporerer revolutionerende Ansell Greb Technology™ for at gøre det muligt for brugere at håndtere våde eller olieagtige genstande med mindre grebskraft og mere kontrol
- Unik kombination af væsketæt kemikalieresistens og greb, sammen med fleksibilitet og fingerfærdighed, gør det logiske valg, når du arbejder med kemikalier
- Pålidelig kemisk beskyttelse for øget brugersikkerhed
- Patenteret Ansell Greb Technology™ sikrer, at belægningspolymeren ikke trænger ind i foringen under fremstillingen
- Belægningen er derfor ensartet og sund, hvilket reducerer sandsynligheden for kemisk lækage på huden markant
- AlphaTec™ modeller med hvid nylonforing anbefales til indendørs applikationer, hvorimod med sort acrylforing anbefales til udendørs applikationer
Ansøgninger :
- Påføring af forseglere, efterbehandling
- Kropsmaling inklusive overfladeinspektion
- Udskiftning af værktøj og matricer
- Håndtering af påføring og rengøringsværktøj
- Lastning og losning af procesudstyr
- Metalbearbejdning og montage
- Åbning af ovne dræner pumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
- Maleri
- Maling eller rengøring af værktøjer eller robotter
- Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr
- Opbevaring af råvarer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 177-2600 |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Sort, Rød |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Chemical-resistant Gloves |
| Størrelse | 9 |
| Tykkelse (engelsk) | 13 mio |
| Til brug med (applikation) | Kemiske anlæg og transport, kemisk behandling, olieraffinering og petrokemikalier, rengøring og affedtning, eksponering for kemikalier, opløsningsmidler, farlige væsker, PVC-cementer eller stillestående vand, rengørings- og vedligeholdelsesarbejde |
| Handske manchet stil | Handske |
| Vis mere |