Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-201 Grønne Nitrilhandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Beskrivelse
- AnsellGrip Teknologi til forbedret greb i våde og olierede forhold.
- Designet til at beskytte ved temperaturer fra -40 til +250 °C/482 °F.
- Akrylforing holder hænderne varme under kolde forhold og beskyttet ved kontaktvarmeapplikationer.
- Kemisk nitrilbarriere giver beskyttelse mod en lang række kemikalier.
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certificeringer/compliance | ANSI ABR 5, ANSI Udskæring A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020, EN 511:2006, Fødevarekontakt |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Akryl, Nitril |
| Produkttype | Chemical-resistant Gloves |
| Størrelse | 9 |
| Handske manchet stil | Handske |
| Greb design | Ansell Grip™ Teknologi |
| Vis mere |