Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-201 Grønne Nitrilhandsker
Artikelnummer. 17903072 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17903072 8
17913072 9
17923072 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17903072 Leverandør Ansell Leverandørnr. 58201080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 DKK
    751.11 DKK / 6 par
    Spare 623.89 DKK
    45% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ved at bruge en unik formulering er AlphaTec 58-201 en virkelig alsidig beskyttelsesløsning, der kan anvendes til en bred vifte af applikationer og miljøer.
  • AnsellGrip Teknologi til forbedret greb i våde og olierede forhold.
  • Designet til at beskytte ved temperaturer fra -40 til +250 °C/482 °F.
  • Akrylforing holder hænderne varme under kolde forhold og beskyttet ved kontaktvarmeapplikationer.
  • Kemisk nitrilbarriere giver beskyttelse mod en lang række kemikalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certificeringer/compliance ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020 , EN 511:2006, Food Contact
Applikationer Industri
Farve Green
Latex fri Ja
Materiale Acrylic, Nitrile
Produkttype Kemikalieresistente handsker
Størrelse 8
Handske manchet stil Handske
Greb design Ansell Grebsteknologi
Liner materiale Akryl
Længde (metrisk) 330 mm