Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 58-128
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15836942 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15836942 7 12 par
15846942 8 12 par
15856942 9 12 par
15866942 10 12 par
15876942 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15836942 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 58128070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedret fingerfærdighed med let kemisk beskyttelse og ANSELL GREB Technology™
  • Med sin unikke‘ Tynd Nitril teknologi’ formulering, det nye AlphaTec™ 58-128 handske bringer en ny dimension til ydeevne med optimal fleksibilitet - som gør det muligt for hånden at bevæge sig naturligt uden forsnævringer.
  • Den tynde nitrilbarriere giver overlegen håndbeskyttelse mod irriterende kontaktvæsker og Ansell Greb Technology™ giver mere præcis håndtering af små olieagtige eller våde dele.
  • Designet kombinerer en fleksibel åben vævet strikforing og strækbar nitrilbelægning for bedre fingerfærdighed, taktilitet og komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Materiale bagpå Nitril
Certificeringer/compliance DA ISO 374-1:2016/Type A/JKOPST, DA ISO 374-5:2016/Virus, EN388:2016/X121A
Kloreret Nej
Klassifikation Kategori III
Belagt område Binding
Manchet materiale Nitril
Klip stil Indeks
Oversigt Forbedret fingerfærdighed med let kemisk beskyttelse og ANSELL GREB Technology™
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grå, Grøn
Bedømmelse af skæremodstand 1.5
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Sandplaster
Fingertykkelse (engelsk) 0.024 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.6 mm
Grad Industriel kvalitet
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.022 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.58 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Handsker
Størrelse 7
Sterilitet Ikke steril
Stil 58-128
Tykkelse (engelsk) 0.024 in.
Tykkelse (metrisk) 0.175 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Finger stil Fuldfinger
Til brug med (applikation) Kemisk og flydende beskyttelse
Handske manchet farve grøn
Handske manchet stil Lige
Greb design Ansell Grip Technology
Liner materiale Nylon
Foring Binding
Model- 58-128
Emballagetype Polybag/papkasse
Mængde 12 par/pose, 144 par/karton
Modstandsdygtig overfor JKOPST
Serie AlphaTec™ serie
Dimensioner (L x B) 320 x 107 mm
Længde (engelsk) 320 mm
Bredde (metrisk) 107 mm
Vægt (metrisk) 25 g