Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-005 Green Nitrile Chemical Protection Handsker, Nylon Foring
Artikelnummer. 17855631 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17855631 7
17865631 8
17875631 9
17885631 10
17895631 11
17805641 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17855631 Leverandør Ansell Leverandørnr. 58005070
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Optimeret pasform, der integrerer foringen i nitrilskallen for bedre fingerfærdighed og taktilitet i forhold til dobbelthandsker. Manchetten kan foldes for at fungere som en tagrende for at forhindre, at kemikalier løber ned ad armen.
  • Unik nitril/neoprenblanding giver forbedret kemisk gennemtrængning og nedbrydningsbestandighed
  • AlphaTec 58-005 har Type A kemisk beskyttelse under den nye ENISO 374:2016
  • Ansell Grip-teknologi til håndtering af våde eller olieagtige dele, der giver øget fingerfærdighed, greb og komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Applikationer Industri
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikalieresistente handsker
Størrelse 7
EN388 Standard 4122A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AJKLMNOPT
Handske manchet stil Udvidet
Liner materiale Nylon
Foring Foret
Model- 58-005