Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 58-270 Series Nitril Immersion Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Tynd, dobbeltvægget nitrilskal med 15-gauge sømløs nylonfor
- Let og behagelig
- Bevarer minimal varme, hvilket reducerer sved
- Væsketæt
- Sikkerhedsmanchettens form forhindrer fastklæbning og kløe
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Manchet materiale | Nitril |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Grå |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 8 |
| Handske manchet farve | Grøn |
| Handske manchet stil | Handske |
| Vis mere |