Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 56-100 PVC forklæder
Artikelnummer. 17889433 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
44 x 33 tommer
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17889433 44 x 33 tommer
1 options
Artikelnummer. 17889433 Leverandør Ansell Leverandørnr. 950101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.75 DKK
    746.85 DKK / Pakke med 12
    Spare 423.90 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemisk stænkbeskyttende forklæde med modstandsdygtighed over for olier, fedt, punkteringer og slid.
  • Specialiseret beskyttelse: De AlphaTec™ 56-100 blå PVC-forklæde er designet med fleksibelt 18 mil udstanset PVC-stof, som kombinerer kemisk stænkbeskyttelse med modstandsdygtighed over for olier, fedt, punkteringer og slid
  • Optimeret pasform: Dette AlphaTec™ sikkerhedsforklædet har også forseglede tyller med 48-tommer bindebånd, hvilket gør det muligt for brugerne at finde den bedste og mest komfortable pasform til dem uden at risikere at blive revet ud
  • Forbedret holdbarhed: Dette beskyttende forklædes vinylkonstruktion gør det også meget holdbart og giver robust personlig beskyttelse over længere perioder
  • 18 mil udstanset PVC-stof: Beskyttelse mod syrer, baser, punkteringer og slid
  • Forseglede tyller med justerbare 48 tommer bindebånd: Nem justering uden afrivning
  • Vinyl konstruktion: For fleksibel, men holdbar personlig beskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forklæde
Størrelse Universel
Materiale Polypropylen, PVC
Farve Aqua Grøn
Engangs Genanvendelig
Lukketype Integrerede bånd
Sterilitet Ikke steril
Konstruktion Vinylkonstruktion I Forseglede tyller med justerbare 48-tommer bindebånd
Slutte Glat
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen
Modstand Syrer, baser, punkteringer og slid
Tykkelse 18 mio
Til brug med (applikation) Pakning af fileter og hakket kød, konservering, aftapning, opbevaring og transport, vedligeholdelse og reparation af udstyr, plantedesinfektion og -sanering, overførsel af væsker
Certificeringer/compliance Kategori III, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013
Dimensioner (L x B) 44 x 33 tommer
Længde (engelsk) 44 tommer.
Længde (metrisk) 44 tommer
Bredde (engelsk) 33 tommer
nr. pr. sag 12/Cs
Stil 56-100