Beskrivelse
- Tung tykkelse (30 mil/0,76 mm) øger holdbarheden og øger kemisk og fysisk modstand
- Uden foring for effektiv rengøring
- Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A |
| Farve | Sort |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Neopren polymer |
| Produkttype | Isolator handsker |
| Størrelse | 10 |
| Tykkelse (engelsk) | 30 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.76 mm |
| Handske manchet stil | Beaded |
| Vis mere |