Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 55-308 Neopren Isolator Handsker
Shop alle Ansell produkter
:
Størrelse 10
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A |
| Farve | Sort |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Neopren polymer |
| Produkttype | Isolator handsker |
| Størrelse | 10 |
| Tykkelse (engelsk) | 30 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.76 mm |
| Handske manchet stil | Beaded |
| Vis mere |