Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 55-306 Neopren Isolator Handsker
Product Code. 16885240 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Størrelse:
10
Product Code. Størrelse
16885240 10
1 options
N/A
Product Code. 16885240 Supplier Ansell Supplier No. 55306100
Only null left
Add to basket
Add to basket
N/A
Neopren Isolator handsker er designet til at beskytte mod aggressive kemikalier i tunge miljøer.
  • DA ISO 374-kompatibel kemikalieresistens.
  • Tung tykkelse for forbedret fingerfærdighed og lettere håndtering.
  • Uforet giver færre forureningsrisici og mere effektiv rengøring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ASTM F739 Nej
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A
Kloreret Nej
Farve Sort
Finger Thickness (English) 0.76 mm
Fingertykkelse (metrisk) 30 mio
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Neopren polymer
Palm Thickness (English) 0.76 mm
Håndfladetykkelse (metrisk) 30 mio
Produkttype Isolator handsker
Størrelse 10
Temperatur (engelsk) Max. 122 °F
Temperatur (metrisk) Maks 50 °C
Tykkelse (engelsk) 30 mio
Tykkelse (metrisk) 0.76 mm
Handske manchet stil Beaded
Model- 55-306
Portstørrelse (engelsk) 10''
Portstørrelse (metrisk) 25.4 cm
Serie ALPHATEC™ 55-306
Temperatur (engelsk) Min -22 °F
Temperatur (metrisk) Min. 50 °C
Længde (engelsk) 32 tommer
Længde (metrisk) 81.3 cm
Show More Show Less
N/A