Få mere at vide
Ansell™ Alphatec™ 55-305 Series Neopren Immersion Handsker
Artikelnummer. 15682934 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9
10
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15682934
Brand: Ansell™ 55305100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver effektiv beskyttelse til middel belastede kemiske miljøer. Ansell Alphatec™ 55-305 Series Neopren Immersion Handsker giver kemisk modstand mod de fleste syrer, alkoholer, olier, smøremidler og kulbrinter.
  • Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
  • Stærk fysisk beskyttelse mod slid og god beskyttelse mod snit
  • Medium tykkelse øger fingerfærdigheden, hvilket forbedrer evnen til at manipulere objekter
  • Modstandsdygtig over for type I allergier
  • Uforet for effektiv rengøring
Ansøgninger :
  • Bioteknologier
  • Blanding af væsker
  • Kemisk og medicinsk forskning
  • Kemisk håndtering
  • Kemisk industri
  • Kemikalier blanding/håndtering/overførsel/hældning/blanding
  • Medicinalvarer
  • Produkthåndtering - kemisk/biologisk
  • Produktbeskyttelsesapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003, A1:2009 og EN 388:2003, EN 374:2004
Applikationer Laboratory
Farve Sort
Udvendig finish Glat
Latex fri Yes
Materiale Neopren
Produkttype Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
Størrelse 10
Tykkelse (metrisk) 0.51 mm
Handske manchet stil Handske
Emballagetype 10 par i sorte forseglede poser pr. afsenderkarton
Portstørrelse (metrisk) 250 mm
Modstandsdygtig overfor Type I allergi
Serie 55-305
Længde (metrisk) 813 mm