Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-301 Neopren Isolator Handsker
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Størrelse:
9
10
Description
- Beskyttelse til middel krævende kemiske miljøer
- Kemisk resistent over for de fleste syrer, alkoholer, olier, smøremidler og kulbrinter
- Medium tykkelse (20 mil/0,51 mm) øger fingerfærdigheden og forbedrer evnen til at manipulere objekter
- Uforet for effektiv rengøring
- Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
- Anvendelser omfatter bioteknologi, blanding af væsker, kemisk og medicinsk forskning, kemisk håndtering, laboratoriearbejde og analyse, lægemidler, produkthåndtering
Specifications
Specifications
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN 388:2100A, EN ISO 374-1:2016 Type A - ACJKL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS |
| Farve | Sort |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Neopren polymer |
| Produkttype | Isolator, RABS handsker |
| Størrelse | 9 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tykkelse (engelsk) | 20 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.50 mm |
| Show More |