Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 55-301 Neopren Isolator Handsker
Artikelnummer. 31980752 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9
10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31980752 9
16855240 9
16865240 10
31980747 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31980752 Leverandør Ansell Leverandørnr. 55301090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14189.56 DKK
    10866.49 DKK / 10 par
    Spare 3323.07 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Neopren RABS/isolatorhandsker giver kemisk modstand mod de fleste syrer, alkoholer, olier, smøremidler og kulbrinter og giver fysisk beskyttelse mod slid og snit eller punkteringer.
  • Beskyttelse til middel krævende kemiske miljøer
  • Kemisk resistent over for de fleste syrer, alkoholer, olier, smøremidler og kulbrinter
  • Medium tykkelse (20 mil/0,51 mm) øger fingerfærdigheden og forbedrer evnen til at manipulere objekter
  • Uforet for effektiv rengøring
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
  • Anvendelser omfatter bioteknologi, blanding af væsker, kemisk og medicinsk forskning, kemisk håndtering, laboratoriearbejde og analyse, lægemidler, produkthåndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN 388:2100A, EN ISO 374-1:2016 Type A - ACJKL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Farve Sort
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Neopren polymer
Produkttype Isolator, RABS handsker
Størrelse 9
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.50 mm
Handske manchet stil Beaded
Greb design Glat
Model- 55301090
Portstørrelse (engelsk) 7 tommer
Portstørrelse (metrisk) 17.8 cm
Serie AlphaTec™
Længde (engelsk) 28 tommer
Længde (metrisk) 71 cm