Få mere at vide
Ansell Edmont™ Alphatec™ 55-300 Series Neopren Immersion Handsker
Shop alle Ansell produkter
:
Størrelse: 9
Beskrivelse
- Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
- Stærk fysisk beskyttelse mod slid og god beskyttelse mod snit
- Medium tykkelse øger fingerfærdigheden, hvilket forbedrer evnen til at manipulere objekter
- Modstandsdygtig over for type I allergier
- Uforet for effektiv rengøring
Ansøgninger :
- Bioteknologier
- Blanding af væsker
- Kemisk og medicinsk forskning
- Kemisk håndtering
- Kemisk industri
- Kemikalier blanding/håndtering/overførsel/hældning/blanding
- Laboratoriearbejde og analyser, især når resistens over for syrer er påkrævet
- Medicinalvarer
- Produkthåndtering - kemisk/biologisk
- Produktbeskyttelsesapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003, EN 374:2003 |
| Renrumsklasse | Non-Critical Environment |
| Oversigt | Greb design: Glat finish |
| Applikationer | Laboratory |
| Farve | Sort |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Neopren |
| Produkttype | Neopren nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 9 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.51 mm |
| Vis mere |