Få mere at vide
Ansell™ Alphatec™ 55-107 serie naturgummi latex handsker
Artikelnummer. p-7113224 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9
10
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15521694
Brand: Ansell™ 55107100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver effektiv beskyttelse til tunge fysiske miljøer. Ansell Alphatec™ 55-107 seriens naturgummi latexhandsker giver forsvar mod rifter og skrammer, snit og punkteringer.
  • Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
  • Meget modstandsdygtig over for de fleste syrer, alkalier, alkoholer, aldehyder og ketoner
  • Tung vægt tykkelse øger holdbarheden, øger den kemiske og fysiske modstand
  • Gennemsigtig og uforet for effektiv rengøring
Ansøgninger :
  • Bioteknologier
  • Blanding af væsker
  • Kemisk og medicinsk forskning
  • Kemisk håndtering
  • Kemisk industri
  • Kemikalier blanding/håndtering/overførsel/hældning/blanding
  • Medicinalvarer
  • Produkthåndtering - kemisk/biologisk
  • Produktbeskyttelsesapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003, A1:2009 og EN 388:2003, EN 374:2003
Belægningsmateriale Natural Rubber Latex
Farve Neutral
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidextrous
Materiale Gummi latex
Produkttype Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
Størrelse 10
Tykkelse (metrisk) 0.76 mm
Finger stil Smooth
Til brug med (applikation) RABS/Isolator Gloves
Handske manchet stil Perler/rullet
Emballagetype 10 par i sorte forseglede poser pr. afsenderkarton
Portstørrelse (metrisk) 230 mm
Længde (engelsk) 31
Længde (metrisk) 787 mm