Få mere at vide
Ansell™ Alphatec™ 55-101 serie naturgummi latex handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
- Meget modstandsdygtig over for de fleste syrer, alkalier, alkoholer, aldehyder og ketoner
- Tung vægt tykkelse øger holdbarheden, øger den kemiske og fysiske modstand
- Gennemsigtig og uforet for effektiv rengøring
Ansøgninger :
- Bioteknologier
- Blanding af væsker
- Kemisk og medicinsk forskning
- Kemisk håndtering
- Kemisk industri
- Kemikalier blanding/håndtering/overførsel/hældning/blanding
- Medicinalvarer
- Produkthåndtering - kemisk/biologisk
- Produktbeskyttelsesapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003, A1:2009 og EN 388:2003, EN 374:2003 |
| Renrumsklasse | Non-clean/Non-sterile |
| Applikationer | Laboratory |
| Farve | Neutral |
| Udvendig finish | Glat |
| Latex fri | No |
| Materiale | Gummi latex |
| Produkttype | Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker |
| Størrelse | 10 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.76 mm |
| Vis mere |