Beskrivelse
- Latex konstruktion giver forsvar mod rifter, skrammer, snit og punkteringer
- Ideel beskyttelse til mellem krævende fysiske miljøer
- Gennemsigtig og uforet for effektiv rengøring
- En række portstørrelser er tilgængelige for at passe til de fleste isolatorhandskebokse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Indhold og opbevaring | Når den ikke er i brug, opbevares den i et mørkt, tørt miljø i original emballage |
| Farve | Neutral |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Latex |
| Produkttype | Isolator, RABS Gloves |
| Størrelse | 9 |
| Tykkelse (engelsk) | 20 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.51 mm |
| Vis mere |