Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS og isolatorhandsker
Product Code. 16885230 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Størrelse:
8
9
10
Unit Size:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Størrelse unitSize
16885230 8 1 par
16895230 9 -
16805240 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16885230 Supplier Ansell Supplier No. 55100080
Only null left
Add to basket
Add to basket
Handsker giver effektiv beskyttelse til medium belastede fysiske miljøer, især til forsvar mod slid og rifter. Konstrueret af 0,51 mm latex for at sikre maksimal fingerfærdighed i vigtige applikationer.
  • Latex konstruktion giver forsvar mod rifter, skrammer, snit og punkteringer
  • Ideel beskyttelse til mellem krævende fysiske miljøer
  • Gennemsigtig og uforet for effektiv rengøring
  • En række portstørrelser er tilgængelige for at passe til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Indhold og opbevaring Når den ikke er i brug, opbevares den i et mørkt, tørt miljø i original emballage
Farve Neutral
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Latex
Produkttype Isolator, RABS Gloves
Størrelse 8
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.51 mm
EN388 Standard 2020X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KLNOPT
Til brug med (applikation) Mellem pligtige miljøer
Til brug med (udstyr) Isolator handskerum
Portstørrelse (engelsk) 6 tommer
Portstørrelse (metrisk) 152 mm
Serie 55-100